75256
Synephrine
analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, 4-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤12.0% water (Karl Fischer)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
Clé InChI
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable