75110
Phyllanthin
analytical standard
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-diveratrylbutane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
COC[C@@H](Cc1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H](COC)Cc2ccc(OC)c(OC)c2
InChI
1S/C24H34O6/c1-25-15-19(11-17-7-9-21(27-3)23(13-17)29-5)20(16-26-2)12-18-8-10-22(28-4)24(14-18)30-6/h7-10,13-14,19-20H,11-12,15-16H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1
Clé InChI
KFLQGJQSLUYUBF-WOJBJXKFSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable