72210
Neutral Red
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.), indicator (pH 6.8-8.0)
Synonyme(s) :
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Basic Red 5, Toluylene red
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.)
indicator (pH 6.8-8.0)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Technique(s)
titration: suitable
pH
6.8-8.0, red to yellow
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥800 at 535-545 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?