72190
Nessler′s reagent
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Synonyme(s) :
Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Technique(s)
photometry: suitable
Impuretés
potassium hydroxide
potassium tetraiodomercurate
Densité
1.16 g/mL at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
Chaîne SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Clé InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Attention
Autres remarques
Reference: APHA 1975.
Clause de non-responsabilité
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/242/317/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3/300/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3.jpg)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter