Principaux documents
69750
Sigma-Aldrich
Metol
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Beilstein:
3919382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
989 °F
Impuretés
≤1% aminophenol
Couleur
white to faint beige
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
494.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
257 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e