68923
Esculetin
analytical standard
Synonyme(s) :
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (HPLC)
97.5-102.5% (NT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
271-273 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
Clé InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable