Principaux documents
67861
Supelco
DL-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
10 MG
75.50 CHF
75.50 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
75.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
75.50 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10% water (calc. from elemental analysis)
Pf
137-143 °C
Chaîne SMILES 
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable