67425
MDR Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR), suitable for microbiology
Synonyme(s) :
MDR Acinetobacter Growth Media plus Supplement, MDR Acinetobacter Chromogenic Medium plus Supplement, MDR Acinetobacter Culture Media plus Supplement, MDR Acinetobacter Millichrome™+ Supplement, MDR Acinetobacter Selective Supplement, Multi-Drug Resistant Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile; aseptically filled
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
sterile water: soluble (1 vial per 5ml)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR)
Description générale
Application
Conditionnement
Notes préparatoires
- Rehydrate one vial with 5 mL of purified water.
- Add 5 mL of this solution to 1 L of the melted Acinetobacter Millichrome™ plus Agar base at 45-50 °C.
- Stir well for homogenization
Stockage et stabilité
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms