Principaux documents
64245
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (1,2-methanofullerene C60)-61-carboxylate
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1,2-Methanofullerene-C60)-61-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C60C(H)C00C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
834.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C1C23c4c5c6c7c8c9c(c%10c%11c2c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c8c%17c%18c9c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%17c%26c%27c%18c%19c%28c%20c%29c%21c%22c%30c%23c%31c%24c%25c%26c%32c%27c%28c%29c%30c%31%32)C137
Application
Starting material for the synthesis of substituted fullerenes[1][2] Interaction of C60 fullerence derivative with L-histidine was studied in detail. The quantum chemical calculations were focused on the enantioselective binding between the two.[3]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 1231-1231 (1993)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)