Principaux documents
62414
Supelco
Concentré de bicarbonate de sodium/carbonate de sodium
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
Synonyme(s) :
Concentrat de solution tampon
1 L
118.00 CHF
2.5 L
218.00 CHF
118.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
118.00 CHF
2.5 L
218.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NB.21
118.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
20 mM NaHCO3 in H2O
64 mM Na2CO3 in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Adéquation
application tested
Description générale
Cet éluant concentré est testé dans les applications correspondantes. Son contenu exact et sa date de péremption figurent dans le certificat.
Le « concentré de bicarbonate » est une solution de bicarbonate de sodium 1 M (la température de saturation de la solution 1 M est de 15 °C). Il est très avantageux, car sa saturation dépend de la température, et sa dilution ultérieure avec de l′eau peut être contrôlée de façon appropriée.[1]
Application
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-331 : Séparation de sept anions standard avec la colonne anionique Metrosep A Supp 5 Microbore.
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-313 : Traces de nitrite à côté d'une forte concentration en chlorure à l'aide du 940 Professional IC Vario par la double détection (conductivité, UV/VIS).
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-309 : Anions dans une solution à 70 % de peroxyde d'hydrogène avec élimination de la matrice inline.
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-308 : Azoture dans l'air provenant de la production pharmaceutique.
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-304 : Préconcentration inline variable avec élimination de la matrice pour la détermination des traces anioniques (MiPCT-ME)
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-290 : Chlore, brome et soufre dans le polyéthylène à basse densité (ERM-EC680k) par combustion CI
Liaison
FR - Visit the IC Portal to learn more
Notes préparatoires
Préparé avec du carbonate de sodium, du bicarbonate de sodium et de l′eau d′une grande pureté (filtrée à 18,2 MΩ, 0,2 μm)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cardiovascular Disorders in Hemodialysis.
Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Nathan W. Levin.
Science, 20-22 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review