Principaux documents
61796
Supelco
Lead Ionophore VIII
Selectophore, function tested, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,7-Bis(1,1-dimethylethyl)-9,9-dimethyl-N,N′-bis[4-(10,15,20-triphenyl-21H,23H-porphin-5-yl)phenyl]-9H-xanthene-4,5-dicarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥95.0% (HPLC)
Qualité
function tested
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(C(=O)Nc2ccc(cc2)-c3c4ccc(n4)c(-c5ccccc5)c6ccc([nH]6)c(-c7ccccc7)c8ccc(n8)c(-c9ccccc9)c%10ccc3[nH]%10)c%11Oc%12c(cc(cc%12C(C)(C)c%11c1)C(C)(C)C)C(=O)Nc%13ccc(cc%13)-c%14c%15ccc(n%15)c(-c%16ccccc%16)c%17ccc([nH]%17)c(-c%18ccccc%18)c%19ccc(n%19)c(-c%20ccccc%20)c%21ccc%14[nH]%21
InChI
1S/C113H88N10O3/c1-111(2,3)75-63-79(109(124)114-77-43-39-73(40-44-77)105-95-59-55-91(120-95)101(69-31-19-11-20-32-69)87-51-47-83(116-87)99(67-27-15-9-16-28-67)84-48-52-88(117-84)102(70-33-21-12-22-34-70)92-56-60-96(105)121-92)107-81(65-75)113(7,8)82-66-76(112(4,5)6)64-80(108(82)126-107)110(125)115-78-45-41-74(42-46-78)106-97-61-57-93(122-97)103(71-35-23-13-24-36-71)89-53-49-85(118-89)100(68-29-17-10-18-30-68)86-50-54-90(119-86)104(72-37-25-14-26-38-72)94-58-62-98(106)123-94/h9-66,116,118,121,123H,1-8H3,(H,114,124)(H,115,125)/b99-83-,99-84-,100-85-,100-86-,101-87-,101-91-,102-88-,102-92-,103-89-,103-93-,104-90-,104-94-,105-95-,105-96-,106-97-,106-98-
Clé InChI
JIKRGXBBUHYWQH-YZVDOJMOSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable