Principaux documents
15336
Supelco
Lead ionophore II
Selectophore
Synonyme(s) :
MBDiBDTC, S,S′-Methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H38N2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.78
Beilstein:
4814166
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
solid
Pf
70-71 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
Clé InChI
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Lead ionophore II (S,S′-methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate) ) was used in the preparation of ion-selective sensors, used for the determination of Zn(II), Cu(II), Cd(II) and Pb(II) in soil samples.
Autres remarques
Lead ionophore employed in ion-selective polymer membrane electrodes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Simultaneous determination of Zn (II), Cu (II), Cd (II) and Pb (II) in soil samples employing an array of potentiometric sensors and an artificial neural network model.
Wilson D
Electroanalysis, 24 (12), 2249-2256 (2012)
S. Kamata et al.
Analytical Chemistry, 63, 1995-1995 (1991)