611735
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
10 mm × 8 in.
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Chaîne SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable