60029
Potassium standard for AAS
ready-to-use, in nitric acid
Synonyme(s) :
Potassium nitrate solution
About This Item
Produits recommandés
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
in nitric acid
1.000 g/L K+
Technique(s)
AAS: suitable
Format
single component solution
Chaîne SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?