Principaux documents
59974
Supelco
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propionic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.25
Beilstein:
25973382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)=O)COC1=CC=C(CCOC)C=C1
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-7-6-9-2-4-10(5-3-9)17-8-11(13)12(14)15/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
PQIWJWWULVHOAA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable