Principaux documents
55286
Millipore
VRE ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
1 VIAL
34.30 CHF
5 VIALS
109.00 CHF
34.30 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 VIAL
34.30 CHF
5 VIALS
109.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.74
34.30 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Forme
powder
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Enterococcus spp.
Application
VRE ChromoSelect Agar Supplement is recommended for selective isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE).
Composants
Composition (per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable