Principaux documents
52487
Supelco
Denatonium benzoate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl­carbamoyl)­methyl]­benzyl­ammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylyl­carbamoyl­methyl)­ammonium benzoate, THS 839
About This Item
Formule linéaire :
C21H29N2O · C7H5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.58
Beilstein:
8179408
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (NT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
164-168 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup