Principaux documents
51803
Millipore
Gruft Mycobacterial Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Mycobacterial Supplement according to Gruft
5 AMP
47.80 CHF
47.80 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 AMP
47.80 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
47.80 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
mycobacteria
Description générale
An antibiotic and enrichment supplement recommended for the selective cultivation of Mycobacteria. Added to TB-Medium according to Lowenstein Jensen (Cat. No.63237) penicillin and nalidixic acid inhibit bacteria Gram negative and Gram positive. Ribonucleic Acid is used as growth factor.
Application
for the selective cultivation of Mycobacteria
Composants
(per vial sufficient for 400 mL medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.