Principaux documents
49954
Supelco
3-Methyl-13C-glutaric acid-1,2,3-13C3
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Methylglutaric acid-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C2H10O4
Poids moléculaire :
150.11
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Pureté isotopique
≥99.0%
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Chaîne SMILES 
OC(C[13CH]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable