46473
Morantel tartrate hydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2sccc2C
InChI
1S/C12H16N2S.C4H6O6.H2O/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/b5-4+;;/t;1-,2-;/m.1./s1
Clé InChI
XMDWLUCAURURDF-CIIIEQSVSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?