44095
1-Dodecanol
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
260-262 °C (lit.)
Pf
22-26 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves