Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
428787
Amberlite™ HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-35 mesh
Produits recommandés
Nom du produit
Dowex Marathon™ MSC hydrogen form, hydrogen form
Description
formerly Dowex Marathon™ MSC H
Niveau de qualité
Forme
beads
Réticulation
>95 % cross-linked
Paramètres
150 °C max. temp.
Humidité
50-56%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid
Taille des particules
24-29 mesh
525-625 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.6 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
Chaîne SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 answer-
To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.