Principaux documents
42206
Supelco
Flumetsulam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2′,6′-Difluoro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide, N-(2,6-Difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
100 MG
179.00 CHF
179.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
179.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9F2N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.29
Beilstein:
8155688
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
179.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
carbon content, 43.4-45.2 wt. %
nitrogen content, 21.1-22.0 wt. %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1ccn2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H9F2N5O2S/c1-7-5-6-19-11(15-7)16-12(17-19)22(20,21)18-10-8(13)3-2-4-9(10)14/h2-6,18H,1H3
Clé InChI
RXCPQSJAVKGONC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Flumetsulam is postemergence, triazolopyrimidine sulfonanilide herbicide, which can find applications in agriculture[1], for under-sown wheat and certain legume crops and pastures.[2] Its mode of action involves the suppression of acetolactate synthase, thereby inhibiting the amino acid synthesis in plants.[2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Adsorption isotherm modeling of carbendazim and flumetsulam onto homoionic-montmorillonite clays: comparison of linear and nonlinear models
Maataoui EY, et al.
Turkish Journal of Chemistry (2017)
Alkoxy base-mediated selective synthesis and new rearrangements of 1, 2, 4-triazolodipyrimidinones
Pyatakov.AD, et al.
Tetrahedron Letters, 58, 748-754 (2017)