Principaux documents
41428
Millipore
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥2.4% Amino
1 KG
293.00 CHF
293.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
293.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.85
293.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Peptone N-Z-Soy® BL4, suitable for microbiology
Source biologique
soybean
Niveau de qualité
Essai
≥12% total nitrogen (N) basis
≥2.4% amino-nitrogen basis
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥2.4%
total nitrogen (N), ≥12%
Résidus de calcination
≤10%
Perte
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
Application(s)
microbiology
Application
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.[1]
Informations légales
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of B vitamin supplementation on lactic acid production by Lactobacillus casei.
Yoo I K, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 84(2), 172-175 (1997)