41373
Heptenophos
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
7-Chlorobicyclo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
carbon content, 42.27-43.99%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
COP(=O)(OC)OC1=C(Cl)C2C=CCC12
InChI
1S/C9H12ClO4P/c1-12-15(11,13-2)14-9-7-5-3-4-6(7)8(9)10/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
Clé InChI
GBAWQJNHVWMTLU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable