41085
2,3-Dimethylpentane
analytical standard
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Pression de vapeur
2.35 psi ( 37.7 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
639 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
~7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
pb
89-90 °C (lit.)
Densité
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Ambient air samples by thermal desorption-gas chromatography (TD-GC) in conjunction with Deans-switch cutting technique.[2]
- Exhaled air samples by GC combined with mass spectrometry (MS) operating under the selected ion monitoring (SIM) detection mode.[3]
- Indoor and outdoor air samples by adsorption using sorbent tubes, followed by analysis using TD-GC-MS with electron impact (EI) ionization.[4]
- Commercial reagent samples by high resolution GC using graphene-zeolite imdidazole framework (ZIF8) as a stationary phase.[5]
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup