41062
Sodium tetrapropylborate
for GC derivatization, LiChropur™, ≥85.0% (T)
Synonyme(s) :
NaBPr4
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥85.0% (T)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Chaîne SMILES
CCC[B-](CCC)(CCC)CCC.[Na+]
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;/q-1;+1
Clé InChI
VKBNWVIDTHWBAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable