Principaux documents
40394
Supelco
Magnesium L-lactate hydrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
L-Lactic acid magnesium salt
100 MG
96.40 CHF
96.40 CHF
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
96.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
96.40 CHF
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Clé InChI
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable