Product 38978 should be stored at ambient or room temperature.
38978
Malachite Green solution
for microscopy
Synonyme(s) :
Basic Green 4, China Green, Victoria Green B, Aniline Green, Benzaldehyde green, CI 42000
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Adéquation
suitable for microscopy
bacteria
Chaîne SMILES
OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)/C(c2ccccc2)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Composants
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)
Remplacé(e)(s) par
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
안녕하세요, Malachite Green solution 제품의 보관 방법에 대해 문의하고자 합니다. Room temp에 보관하면 될까요?
1 answer-
Helpful?
-
-
Buenos días; Que concentración de Verde Malaquita tiene este disolución?
1 answer-
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)