37922
2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene
analytical standard
Synonyme(s) :
Pentabromoethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3
Clé InChI
FIAXCDIQXHJNIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable