36175
Napropamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N,N-diéthyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
73-78 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable