Principaux documents
35379
Supelco
Oxyclozanide-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenz-13C-amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C7H6Cl5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)[13c]2[13c](O)[13c](Cl)[13cH][13c](Cl)[13c]2Cl
InChI
1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)/i3+1,5+1,7+1,9+1,10+1,12+1
Clé InChI
JYWIYHUXVMAGLG-HKSRGPIRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable