Documents
34529
Supelco
Sulfisozole sodium
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-3-isoxazolylbenzenesulfonamide monosodium salt, 4-Amino-N-(isoxazol-3-yl)-N-sodiobenzenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.23
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
VETRANAL®
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C9H8N3O3S.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-5-6-15-11-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
Clé InChI
ILJOTUZCTLKWTO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)