Key Documents
34154
Supelco
Flufenacet ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(4-Fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Flufenacet sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13FNNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 535
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)N(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
QKYDPLRLNWGQEJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable