33394
MCPA-2-ethylhexyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D (effective)
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C17H25ClO3/c1-4-6-7-14(5-2)11-21-17(19)12-20-16-9-8-15(18)10-13(16)3/h8-10,14H,4-7,11-12H2,1-3H3
Clé InChI
IDGRPSMONFWWEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>NaN °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 133.3 - < 138.7 °C - Pensky-Martens closed cup