Principaux documents
32566
Supelco
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4HN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
50 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
Description générale
Certan Vial
Application
1H-Benzotriazole-(ring-d4) has been used as an analytical standard for the determination of benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Benzothiazoles in indoor air from Albany, New York, USA, and its implications for inhalation exposure.
Wan Y, et al.
Journal of Hazardous Materials, 311, 37-42 (2016)