Principaux documents
32564
Supelco
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester-ring-13C6 solution, Butyl paraben-ring-13C6 solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C5H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.18
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
50 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Description générale
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves