32439
Nifurpirinol
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Furpirinol, Furpyrinol, {6-[2-(5-Nitro-2-furanyl)vinyl]-2-pyridinyl}methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
OCc1cccc(C=Cc2ccc(o2)[N+]([O-])=O)n1
InChI
1S/C12H10N2O4/c15-8-10-3-1-2-9(13-10)4-5-11-6-7-12(18-11)14(16)17/h1-7,15H,8H2
Clé InChI
JQKHJQJVKRFMCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3