32431
Furilazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(RS)-3-Dichloroacetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)OC(CN1C(=O)C(Cl)Cl)c2ccco2
InChI
1S/C11H13Cl2NO3/c1-11(2)14(10(15)9(12)13)6-8(17-11)7-4-3-5-16-7/h3-5,8-9H,6H2,1-2H3
Clé InChI
MCNOFYBITGAAGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Vegetables and a fruit samples by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography/multiphoton ionization/time-of-flight mass spectrometry (GC/MPI/TOFMS) as well as GC coupled to electron ionization (EI) MS.
- Food samples by GC/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Produits recommandés
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?