32405
Flupyrsulfuron-methyl sodium
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-6-(trifluoromethyl)nicotinate monosodium salt monosodium salt
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C([N-]S(=O)(C1=NC(C(F)(F)F)=CC=C1C(OC)=O)=O)NC2=NC(OC)=CC(OC)=N2.[Na+]
InChI
1S/C15H14F3N5O7S.Na/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18;/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25);/q;+1/p-1
Clé InChI
JKPSVOHVUGMYGH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable