Principaux documents
323101
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-adamantanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Pf
215-217 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1(O)[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C11H18O/c1-11(12)9-3-7-2-8(5-9)6-10(11)4-7/h7-10,12H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10+,11?
Clé InChI
JKOZWMQUOWYZAB-XICIVTQQSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sanlei Xie et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(10), 2131-2140 (2019-02-06)
Herein, we developed a sensitive and quantitative flow assay for simultaneous detection of amantadine (AMD) and chloramphenicol (CAP) in chicken samples based on different CdSe/ZnS quantum dots (QDs). In contrast to other reports, the QDs could be excited by the