Principaux documents
32240
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
1 L
88.40 CHF
88.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
88.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Beilstein:
1764643
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
pb
218-219 °C (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES 
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup