Principaux documents
32104
Supelco
(±)-Naproxen-(methoxy-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(RS)-2-[6-(Methoxy-d3)-2-naphthyl]propionic acid, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
10 MG
398.00 CHF
398.00 CHF
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
398.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14D3H11O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
398.00 CHF
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3
Clé InChI
CMWTZPSULFXXJA-BMSJAHLVSA-N
Description générale
(±)-Naproxen-(methoxy-d3) may be used as a reference standard for the determination of (±)-naproxen-(methoxy-d3) in aqueous samples using solid-phase extraction (SPE) followed by ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS/MS).[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Determination of pharmaceuticals in coastal systems using solid phase extraction (SPE) followed by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Maria Baena-Nogueras R, et al.
Current Analytical Chemistry, 12(3), 183-201 (2016)