32090
Acepromazine-(dimethyl-d6) maleate
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Acetyl-10-{3-[di(methyl-d3)amino]propyl}phenothiazine maleate salt, Acepromazine-d6 maleate, Acetopromazine-(dimethyl-d6) maleate salt
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D3,3D3;
Clé InChI
FQRHOOHLUYHMGG-XJONCRCBSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable