31562
Disulfoton-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCCS(=O)CC
InChI
1S/C8H19O3PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-8-15(9)6-3/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
UPUGLJYNCXXUQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In human biological samples based on QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) extraction and liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
- In cereal-based baby foods and wheat flour using hollow-fiber liquid-phase microextraction prior to gas chromatography with nitrogen phosphorus detection.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?