30627
(−)-α-Terpineol
analytical standard
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
γ-Terpineol, ≤10.0% GC (minor component)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.480-1.486
n20/D 1.482 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
Pf
31-35 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis