296988
Octane
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
n-octane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
11 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Limite d'explosivité
6.5 %
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
125-127 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble(lit.)
Densité
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A photonic crystal material for the online detection of nonpolar hydrocarbon vapors.: Research on a novel photonic crystal material aimed at the efficient detection of nonpolar hydrocarbons such as octane, enhancing safety and monitoring in chemical processing environments (Bolshakov et al., 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup