Principaux documents
26294
Seringue Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, PTFE Luer-Lok
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81570
Volume
5 mL
Description générale
Seringues pour Purge & Trap
Cette version P&T de la seringue SampleLock est conçue pour l′analyse de l′eau potable selon les techniques de concentration par Purge & Trap de l′US EPA (Méthodes EPA 502.1, 502.2, 503.1, 524.1 et 524.2).
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.