Principaux documents
26159
Pistons avec embouts pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE plunger tip
Taille
1 mL
Caractéristiques
1001 LT-N-LTN-RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1359-01
Compatibilité
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Application
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.[1]
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)