Principaux documents
24523
Seringues Hamilton® pour système automatique et chromatographe en phase gazeuse Clarus 500 de PerkinElmer®
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
23s ga (blunt tip)
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 88035
L de l'aiguille
70 mm
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with PerkinElmer GC Autosystem
Catégories apparentées
Description générale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)